Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(R)-1-(Pyridin-2-yl)propan-1-amine dihydrochloride 97%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


BD748735-250MG BD748735-1G
BLDPBD748735-250MGEA 191 EUR InStock
BLDPBD748735-250MG BLDPBD748735-1G
(R)-1-(Pyridin-2-yl)propan-1-amine dihydrochloride 97%
(R)-1-(Pyridin-2-yl)propan-1-amine dihydrochloride
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature


Formel: C₈H₁₄Cl₂N₂
MW: 209.11 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12759574
CAS-Nummer: 1263198-96-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge