VWR®, Tune Solution for DRC/DRCplus/DRC II , 10 Elements: Ba 10 ug/l, Be 1 ug/l, Ce 1 ug/l, Co 1 ug/l, In 1 ug/l, Fe 1 ug/l, Pb 1 ug/l, Mg 1 ug/l, Th 1 ug/l, U 1 ug/l in 0,5% HNO₃
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
91184.260EA 150 EUR InStock
91184.260 91184.290
VWR®, Tune Solution for DRC/DRCplus/DRC II , 10 Elements: Ba 10 ug/l, Be 1 ug/l, Ce 1 ug/l, Co 1 ug/l, In 1 ug/l, Fe 1 ug/l, Pb 1 ug/l, Mg 1 ug/l, Th 1 ug/l, U 1 ug/l in 0,5% HNO₃
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
Zertifizierungen: ISO 17025/17034
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge