Cole-Parmer® SH-200 Orbital Shakers
Lieferant: Cole Parmer
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
51901-00 51901-10
STUA51901-00EA 2490 EUR InStock
STUA51901-00 STUA51901-10
Cole-Parmer® SH-200 Orbital Shakers
Schüttler Kreisschüttler
Maintain consistent shaking speeds, even over long periods of time.
  • Uniform circular motion and smooth orbital shaking action with 16 mm orbit
  • Built-in timer and digital speed LED display provide reproducible results
  • Can be used in incubators
They are ideal for larger samples and multiwell plates. Easily set and view the speed and the timer on the LED display. Control speed from 30 to 300 min⁻¹. The microprocessor maintains speed accuracy even over long runs. Built-in timer can be set from 1 to 999 minutes. When timer reaches zero, the shakerMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..