Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Guanidiniumthiocyanat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

24432.230EA 0 EUR InStock
24432.230 24432.290 24432.410
Guanidiniumthiocyanat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Guanidiniumthiocyanat


Formel: CH₅N₃·CHNS
Melting Pt: 118 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013027
CAS-Nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay ≥ 99.0 %
DNases Not detected
Identification (IR) Passes test
Proteases Not detected
RNases Not detected
pH (5 %) 5.0 - 7.0
Loss on drying ≤ 0.5 %
As (Arsenic) ≤ 10 ppm
Co (Cobalt) ≤ 10 ppm
Fe (Iron) ≤ 10 ppm
Pb (Lead) ≤ 10 ppm
Absorbance (280 nm) (1.7 mol/l) ≤ 0.30
Absorbance (300 nm) (1.7 mol/l) ≤ 0.05
Absorbance (340 nm) (1.7 mol/l) ≤ 0.03

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge