2,3-Dibrombernsteinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
002914-100G 002914-500G
FLUO002914-100GEA 162 EUR InStock
FLUO002914-100G FLUO002914-500G
2,3-Dibrombernsteinsäure
2,3-Dibrombernsteinsäure
Formel: HOOC(BrCH)₂COOH
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 278…281 °C
MDL Number: MFCD00004209
CAS-Nummer: 526-78-3
EINECS: 208-396-9
Merck Index: 12,03078
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge