4-Methoxybenzylmercaptan 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
150950250 150951000
ACRO150950250EA 124 EUR InStock
ACRO150950250 ACRO150951000
4-Methoxybenzylmercaptan 95%
4-Methoxybenzylmercaptan
Formel: C₈H₁₀OS
Siedepunkt: 90…95 °C (,5 mmHg)
Dichte: 1,107 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004871
CAS-Nummer: 6258-60-2
EINECS: 228-393-6
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5720 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge