10-Undecenoylchlorid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
171581000 171585000
ACRO171581000EA 109 EUR InStock
ACRO171581000 ACRO171585000
10-Undecenoylchlorid 98%
10-Undecenoylchlorid
Formel: C₁₁H₁₉ClO
Siedepunkt: 120…122 °C (10 mmHg)
Dichte: 0,94 g/cm³
Flash-Pt: 93 °C
MDL Number: MFCD00000772
CAS-Nummer: 38460-95-6
EINECS: 253-951-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4532 to 1.4552 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge