Dikaliumtetrachloropalladat > 32,0% Pd
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
195120020 195120100
ACRO195120020EA 212 EUR InStock
ACRO195120020 ACRO195120100
Dikaliumtetrachloropalladat > 32,0% Pd
Dikaliumtetrachloropalladat
Formel: Cl₄K₂Pd
MW: 326.43 g/mol
Melting Pt: 105
Dichte: 2.67 g/cm³
MDL Number: MFCD00011373
CAS-Nummer: 10025-98-6
EINECS: 233-049-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green-brown to dark brown Crystalline powder or crystals
Assay ≥32.0 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Gold (Au) ≤20 ppm
Iridium (Ir) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Platinum (Pt) ≤20 ppm
Rhodium (Rh) ≤20 ppm
Ruthenium (Ru) ≤20 ppm
Silicon (Si) ≤30 ppm
Silver (Ag) ≤20 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge