3-Isothiocyanatobenzoesäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L11322.03 L11322.06
L11322.03EA 71.2 EUR InStock
L11322.03 L11322.06
3-Isothiocyanatobenzoesäure ≥97%
3-Isothiocyanatobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 2131-63-7 Molecular Formula: C8H5NO2S Formula Weight: 179.20 Odour: Irritating Melting Point: ca 165° dec. Beilstein Reference: 2209003 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041367
Formel: C₈H₅NO₂S
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼ 165 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041367
CAS-Nummer: 2131-63-7
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge