5-Fluor-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB13065.250 BTB13065.1
CHMPBTB13065.250EA 0 EUR InStock
CHMPBTB13065.250 MAYBBTB13065.1
5-Fluor-2-nitrobenzoesäure
5-Fluor-2-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₄FNO₄
MDL Number: MFCD00055635
CAS-Nummer: 320-98-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge