3-(Hydroxymethyl)indol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CC12709.1 CC12709.10 CC12709.50
MAYBCC12709.1EA 0 EUR InStock
MAYBCC12709.1 MAYBCC12709.10 MAYBCC12709.50
3-(Hydroxymethyl)indol
3-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
MDL Number: MFCD00005632
CAS-Nummer: 700-06-1
EINECS: 211-836-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge