α,α,α-Trifluor-3,4-diaminotoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003179-5G 003179-25G
FLUO003179-5GEA 48.5 EUR InStock
FLUO003179-5G FLUO003179-25G
α,α,α-Trifluor-3,4-diaminotoluol
α,α,α-Trifluor-3,4-diaminotoluol
Formel: C₇H₇F₃N₂
MW: 176.14
Siedepunkt: 101…102 °C (7 mmHg)
Melting Pt: 58
MDL Number: MFCD00042456
CAS-Nummer: 368-71-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge