1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)imidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007649-1G 007649-5G
FLUO007649-1GEA 137 EUR InStock
FLUO007649-1G FLUO007649-5G
1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)imidazol
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
MDL Number: MFCD00060487
CAS-Nummer: 25371-97-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge