2,3-Difluor-6-nitrophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008167-100G 008167-10G 008167-25G
FLUO008167-100GEA 257 EUR InStock
FLUO008167-100G FLUO008167-10G FLUO008167-25G
2,3-Difluor-6-nitrophenol
2,3-Difluor-6-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
Melting Pt: 61 °C
MDL Number: MFCD00042255
CAS-Nummer: 82419-26-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge