4-Isothiocyanatobenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008758-5G 008758-1G
FLUO008758-5GEA 422 EUR InStock
FLUO008758-5G FLUO008758-1G
4-Isothiocyanatobenzoesäure
4-Isothiocyanatobenzoic acid
Formel: C₈H₅NO₂S
MDL Number: MFCD00041369
CAS-Nummer: 2131-62-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge