2-Isopropyl-4-methylthiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009624-100G 009624-25G
FLUO009624-100GEA 206 EUR InStock
FLUO009624-100G FLUO009624-25G
2-Isopropyl-4-methylthiazol
2-Isopropyl-4-methylthiazol
Formel: C₇H₁₁NS
MW: 141.24 g/mol
MDL Number: MFCD00036561
CAS-Nummer: 15679-13-7
EINECS: 239-758-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge