(3,4-Xylyloxy)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011161-25G 011161-100G
FLUO011161-25GEA 0 EUR InStock
FLUO011161-25G FLUO011161-100G
(3,4-Xylyloxy)essigsäure
(3,4-Xylyloxy)essigsäure
Formel: (C₆H₃(CH₃)₂)OCH₂COOH
MDL Number: MFCD00017595
CAS-Nummer: 13335-73-4
EINECS: 236-386-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge