2-Brom-5-chlorbenzotrifluorid
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13188.POR 013188-100G 013188-25G
CHMPFL13188.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13188.POR FLUO013188-100G FLUO013188-25G
2-Brom-5-chlorbenzotrifluorid
2-Brom-5-chlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrClF₃
MW: 259.45 g/mol
MDL Number: MFCD00010308
CAS-Nummer: 344-65-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge