4-(Trifluormethyl)aniliniumchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013906-5G 013906-25G 013906-100G
FLUO013906-5GEA 36.9 EUR InStock
FLUO013906-5G FLUO013906-25G FLUO013906-100G
4-(Trifluormethyl)aniliniumchlorid
4-(Trifluormethyl)aniliniumchlorid
Formel: C₇H₇ClF₃N
Melting Pt: 200 °C
MDL Number: MFCD00007897
CAS-Nummer: 90774-69-9
EINECS: 292-679-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge