1-Brom-3-chlor-4-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
018257-5G 018257-100G 018257-25G
FLUO018257-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018257-5G FLUO018257-100G FLUO018257-25G
1-Brom-3-chlor-4-iodbenzol
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrClI
MDL Number: MFCD00079709
CAS-Nummer: 31928-47-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge