1-(2-Bromphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
018317-1G 018317-5G
FLUO018317-1GEA 58.1 EUR InStock
FLUO018317-1G FLUO018317-5G
1-(2-Bromphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2-Bromphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄Br)NHC(S)NH₂
MW: 231.12 g/mol
Siedepunkt: 319
Melting Pt: 130…132.5 °C
MDL Number: MFCD00041146
CAS-Nummer: 5391-30-0
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge