(2,3-Xylyloxy)essigsäure
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
IP37.50 IP37.100
MENAIP37.50EA 0 EUR InStock
MENAIP37.50 MENAIP37.100
(2,3-Xylyloxy)essigsäure
(2,3-Xylyloxy)essigsäure
Formel: (C₆H₃(CH₃)₂)OCH₂COOH
MDL Number: MFCD00016814
CAS-Nummer: 2935-63-9
EINECS: 220-911-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge