3-Iodbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
100064-1G 100064-5G
SIAL100064-1GEA 125 EUR InStock
SIAL100064-1G SIAL100064-5G
3-Iodbenzylamin, Sigma-Aldrich®
3-Iodbenzylamin
Formel: C₇H₈IN
Siedepunkt: 132 °C (8 mmHg)
Dichte: 1,748 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00192227
CAS-Nummer: 696-40-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge