2-Bromthiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
160474-25G 160474-5G
SIAL160474-25GEA 65.8 EUR InStock
SIAL160474-25G SIAL160474-5G
2-Bromthiazol, Sigma-Aldrich®
2-Bromothiazole
Formel: C₃H₂BrNS
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,82 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005316
CAS-Nummer: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge