Formylhydrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
166375-100G 166375-25G
SIAL166375-100GEA 169 EUR InStock
SIAL166375-100G SIAL166375-25G
Formylhydrazin, Sigma-Aldrich®
Formylhydrazin
Formel: CH₄N₂O
Siedepunkt: 90 °C (0,7 mmHg)
Melting Pt: 150 °C
MDL Number: MFCD00007589
CAS-Nummer: 624-84-0
EINECS: 210-867-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge