Trimethylorthoformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
305472-100ML 305472-1L
SIAL305472-100MLEA 87.9 EUR InStock
SIAL305472-100ML SIAL305472-1L
Trimethylorthoformiat, Sigma-Aldrich®
Trimethylorthoformiat
Formel: C₄H₁₀O₃
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –53 °C
Dichte: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 13 °C
MDL Number: MFCD00008483
CAS-Nummer: 149-73-5
EINECS: 205-745-7
UN: 3272
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07012
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge