6-Methyl-5-hepten-2-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W270709-1KG-K W270709-20KG-K W270709-8KG-K
SIALW270709-1KG-KEA 128 EUR InStock
SIALW270709-1KG-K SIALW270709-20KG-K SIALW270709-8KG-K
6-Methyl-5-hepten-2-on, Sigma-Aldrich®
6-Methyl-5-hepten-2-on
Formel: C₈H₁₄O
Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –67,1 °C
Dichte: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 57 °C
MDL Number: MFCD00008905
CAS-Nummer: 110-93-0
EINECS: 203-816-7
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge