D(-)-Ribose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W379301-100G W379301-1KG
SIALW379301-100GEA 44.6 EUR InStock
SIALW379301-100G SIALW379301-1KG
D(-)-Ribose, Sigma-Aldrich®
D(-)-Ribose
Formel: C₅H₁₀O₅
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 90…95 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135453
CAS-Nummer: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Merck Index: 12,08371
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge