Nitrilotriessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
72560-100G 72560-500G
SIAL72560-100GEA 57.6 EUR InStock
SIAL72560-100G SIAL72560-500G
Nitrilotriessigsäure, Sigma-Aldrich®
Nitrilotriessigsäure
Formel: C₆H₉NO₆
Siedepunkt: 498 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 242 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004287
CAS-Nummer: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06675
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge