2-Tolylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002464-5G 002464-25G 002464-1G
FLUO002464-5GEA 36.9 EUR InStock
FLUO002464-5G FLUO002464-25G FLUO002464-1G
2-Tolylboronsäure
2-Tolylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₂
MW: 135.96 g/mol
Melting Pt: 160…166 °C
MDL Number: MFCD00093526
CAS-Nummer: 16419-60-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge