Ethyl-6-bromhexanoat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB01144.1 SB01144.10 SB01144.50
MAYBSB01144.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01144.1 MAYBSB01144.10 MAYBSB01144.50
Ethyl-6-bromhexanoat
Ethyl-6-bromhexanoat
Formel: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Siedepunkt: 69…72 °C (0,1 mmHg)
Melting Pt: 33 °C
Dichte: 1,2592 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000270
CAS-Nummer: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge