Isopentylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W207500-1KG-K W207500-9KG-K
SIALW207500-1KG-KEA 120 EUR InStock
SIALW207500-1KG-K SIALW207500-9KG-K
Isopentylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Isopentylhexanoat
Formel: C₁₁H₂₂O₂
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,861 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00027280
CAS-Nummer: 2198-61-0
EINECS: 218-600-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge