Fumarsäuredinitril ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L14911.03 L14911.06
L14911.03EA 25.6 EUR InStock
L14911.03 L14911.06
Fumarsäuredinitril ≥98%
Fumarsäuredinitril
Purity: 98+% CAS No.: 764-42-1 Molecular Formula: C4H2N2 Formula Weight: 78.07 Odour: Recognizable Melting Point: 94-99° Boiling Point: 186° Beilstein Reference: 969245 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001928
Formel: C₄H₂N₂
Siedepunkt: 186 °C
Melting Pt: 94…99 °C
Dichte: 0,94
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001928
CAS-Nummer: 764-42-1
EINECS: 212-122-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge