DURAN®-Büretten, Gerader PTFE-Absperrhahn, Klasse AS, Braun
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
243362708 243363301 243363601 243363901
SCOT243362708EA 244 EUR InStock
SCOT243362708 SCOT243363301 SCOT243363601 SCOT243363901
DURAN®-Büretten, Gerader PTFE-Absperrhahn, Klasse AS, Braun
Büretten
Büretten mit PTFE-Küken und geradem Normschliff, hergestellt aus chemisch hochbeständigem Borosilikatglas 3.3. Aufgrund ihrer präzisen Skalierung eignen sie sich besonders für titrimetrische Zwecke.
  • UV-Schutz dank des braunen Glases
  • Die Volumeninhaltstoleranzen entsprechen Genauigkeitsklasse AS
  • Gut lesbare Skala mit Teilstrichen zur Einschätzung des Inhalts
  • Wartezeit: 30 Sekunden
  • Aufgebrannte, äußerst haltbare weiße Keramik
Die zur Titration benötigte, und vorher unbekannte, Flüssigkeitsmenge kann nach Abschluss der Reaktion exakt abgelesen werden.
Im Gegensatz zu Glasküken müssen die PTFE-Küken nicht gefettet werden, was die Arbeit im Labor erleichtert.
Die Kalibrierung erfolgt auf Basis des ausgegossenen Volumens („Ex“) bei einer Referenztemperatur von +20 °C. Dadurch können die Mengenangaben genau nach Maßgabe der Skala übernommen werden, da bei der Kalibrierung die Haftung der Flüssigkeit am Glas berücksichtigt wurde. Die Toleranzen für das Volumen entsprechen den Fehlergrenzen von ISO und DIN.
Zertifizierungen: Gemäß ISO 385
Lieferumfang: Mit Chargenzertifikat und Konformitätszertifikat.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge