3-Chlorstyrol ≥98% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
Stabilization: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC) 0,10 %
B23806.06 B23806.14 B23806.22
B23806.06EA 75.3 EUR InStock
B23806.06 B23806.14 B23806.22
3-Chlorstyrol ≥98% stabilisiert
3-Chlorstyrol
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 98% CAS No.: 2039-85-2 Molecular Formula: C8H7Cl Formula Weight: 138.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 67°(153°F) Refractive Index: 1.5620 Odour: Characteristic Boiling Point: 188-189° Beilstein Reference: 2038489 MDL No.: MFCD00000598
Formel: C₈H₇Cl
Siedepunkt: 188…189 °C
Melting Pt: –26 °C
Dichte: 1,090
Flash-Pt: 67 °C (153 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000598
CAS-Nummer: 2039-85-2
EINECS: 218-024-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge