4-Methoxystyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
141003-25G 141003-5G
SIAL141003-25GEA 434 EUR InStock
SIAL141003-25G SIAL141003-5G
4-Methoxystyrol, Sigma-Aldrich®
4-Methoxystyrol
Formel: C₉H₁₀O
Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 3,3 °C
Dichte: 1,002 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008619
CAS-Nummer: 637-69-4
EINECS: 211-298-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge