4-Methoxystyrol 96% stabilisiert
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
161390050 161390250
ACRO161390050EA 73.4 EUR InStock
ACRO161390050 ACRO161390250
4-Methoxystyrol 96% stabilisiert
4-Methoxystyrol
Formel: C₉H₁₀O
Siedepunkt: 204…205 °C
Melting Pt: 3,3 °C
Dichte: 1 g/cm³
Flash-Pt: 76 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008619
CAS-Nummer: 637-69-4
EINECS: 211-298-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5620 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge