4-Methyl-2,3,5,6-tetrabromphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
018992-1G 018992-5G
FLUO018992-1GEA 45.9 EUR InStock
FLUO018992-1G FLUO018992-5G
4-Methyl-2,3,5,6-tetrabromphenol
4-Methyl-2,3,5,6-tetrabromphenol
Formel: C₇H₄Br₄O
MW: 423.72 g/mol
Siedepunkt: 356
Melting Pt: 209
MDL Number: MFCD00060318
CAS-Nummer: 37721-75-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge