Devardas Legierung, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
31385-1KG 31385-250G
31385-1KGEA 305 EUR InStock
31385-1KG 31385-250G
Devardas Legierung, Supelco®
Devardas Legierung
Siedepunkt: 906 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 490…560 °C
Dichte: 5,79 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00198176
CAS-Nummer: 8049-11-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,02958
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acc1592bd3d88886f92612a9c2bd87c05ae25981&vid=acc1592bd3d88886f92612a9c2bd87c05ae25981&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge