Natriumstannat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
336262-100G 336262-500G
SIAL336262-100GEA 46.4 EUR InStock
SIAL336262-100G SIAL336262-500G
Natriumstannat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumstannat Trihydrat
Formel: Na₂O₃Sn·3H₂O
MW: 266.73 g/mol
MDL Number: MFCD00150189
CAS-Nummer: 12209-98-2
EINECS: 235-030-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge