Tetrazoliumblauchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
88190-1G 88190-25G 88190-5G
SIAL88190-1GEA 60.9 EUR InStock
SIAL88190-1G SIAL88190-25G SIAL88190-5G
Tetrazoliumblauchlorid, Sigma-Aldrich®
Tetrazoliumblauchlorid
Formel: C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂
Melting Pt: 265…270 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040933
CAS-Nummer: 1871-22-3
EINECS: 217-488-8
Merck Index: 12,09380
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge