Dicyclohexylcarbodiimid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02954.4000 8.02954.0250 8.02954.5000
8.02954.4000EA 400 EUR InStock
8.02954.4000 MERC8.02954.0250 8.02954.5000
Dicyclohexylcarbodiimid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dicyclohexylcarbodiimide
Formel: C₁₃H₂₂N₂
Siedepunkt: 148…152 °C (15 hPa)
Melting Pt: 35…36 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (40 °C)
Flash-Pt: 113 °C
MDL Number: MFCD00011659
CAS-Nummer: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03123
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge