1,1,3,3-Tetramethylbutylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
O6000-100G O6000-500G
SIALO6000-100GEA 53 EUR InStock
SIALO6000-100G SIALO6000-500G
1,1,3,3-Tetramethylbutylamin, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethylbutylamin
Formel: C₈H₁₉N
Siedepunkt: 137 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –8 °C
Dichte: 0,805 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008053
CAS-Nummer: 107-45-9
EINECS: 203-491-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge