Ammoniumchlorid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
05337.3000 05337.2000 05337.5020
KRAF05337.3000EA 99.2 EUR InStock
KRAF05337.3000 KRAF05337.2000 KRAF05337.5020
Ammoniumchlorid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Ammoniumchlorid
Formel: NH₄Cl
MW: 53.49 g/mol
Melting Pt: 335
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011420
CAS-Nummer: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=28e617a1f562ee2a112e01765ea798627493a5f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge