2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003149-5G 003149-25G
FLUO003149-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003149-5G FLUO003149-25G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Siedepunkt: 210…212 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 39…40 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00019742
CAS-Nummer: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge