Größenausschlusschromatographie-Säulen, Serie OHpak SB
Lieferant: Resonac
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
F6429105 F6709430 F6429102 F6429101 F6429103 F6429104 F6429100 F6429106 F6429108 F6709431
554-1747EA 1809 EUR InStock
554-1747 554-1754 554-1750 554-1751 554-1749 554-1748 554-1752 554-1746 554-1745 554-1753
Größenausschlusschromatographie-Säulen, Serie OHpak SB
Chromatographiesäulen
SB-800 HQ sind Polyhydroxymethacrylat-basierte SEC-Säulen für die Analyse der Molekulargewichtsverteilung von wasserlöslichen Polymeren. Das Lösungsmittel kann durch DMF ersetzt werden (außer bei den Säulen SB-802 HQ und SB-807 HQ), was die Analyse von polaren Polymeren ermöglicht.
  • Polymer-basierte SEC (GFC)-Säulen für wässrige Systeme
  • Unterstützen Sie eine breite Palette von Molekulargewichten
  • Für die Analyse von Makromolekülen steht SB-807 HQ mit einer Ausschlussgrenze von 500000000 zur Verfügung
* Geschätzter Wert
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..