Test Tubes with Standard Ground Stoppers
Lieferant: SciLabware
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
1628/06M 1628/10M 1628/18M 1628/22M
212-7432EA 164 EUR InStock
212-7432 212-7433 212-7399 212-7398
Test Tubes with Standard Ground Stoppers
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
Pyrex® borosilicate clear glass.
  • Graduated
  • Excellent chemical and thermal resistance
  • Interchangeable PE stopper (included)
Ground socket tubes with white enamel graduations to indicate capacity.
Zertifizierungen: ISO 4142, DIN 12217
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..