Crimp neck vials 11 mm, Chromacol™
Lieferant: CHROMACOL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
2-CVG 09-CTV
548-1204EA 249 EUR InStock
548-1204 548-1123
Crimp neck vials 11 mm, Chromacol™
Vials
* Das Modell 548-1146 ist die einzige Bördelkappe, die für 548-1183-Fläschchen empfohlen wird. Verwenden Sie alternativ bitte die Modelle 548-1151 (ideal für Einmal-Injektionen).
  • lnert glass vials
  • Special 33 expansion glass
  • Ultra-low pH shift
  • Stable analysis and higher reproducibility
  • Ultra-low adsorption surface for critical polar compounds
  • Highest reproducibility
With uniform wall thickness; white enamel, double-graduated metric scale; and a marking spot, the vials can be heated and used with acids, salt solutions, and organic solvents.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..