3-(Trifluormethyl)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007594-5G 007594-25G
FLUO007594-5GEA 45.9 EUR InStock
FLUO007594-5G FLUO007594-25G
3-(Trifluormethyl)benzophenon
3-(Trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₄H₉F₃O
MW: 250.22 g/mol
Siedepunkt: 160…162 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 54
MDL Number: MFCD00000389
CAS-Nummer: 728-81-4
EINECS: 211-973-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge