Antimon ≥99,5% (Metall-Basis), Klumpen ≤ 1.25 cm (0.49 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
10095.22 10095.36 10095.A3
10095.22EA 59.3 EUR InStock
10095.22 10095.36 10095.A3
Antimon ≥99,5% (Metall-Basis), Klumpen ≤ 1.25 cm (0.49 in)
Antimony
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formel: Sb
Siedepunkt: 1637 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 630 °C
Dichte: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134030
CAS-Nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge